Learn More
S-(4-Nitrobenzil)-6-tioinosina, TRC
Código de producto. 30473297
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30473297 100 mg
30466926 25 mg
30479332 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30473297 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN493695100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 38048-32-7
Fórmula molecular C17 H17 N5 O6 S
Peso molecular (g/mol) 419.41
Nombre IUPAC (2R,3S,4R,5R)-2-(hidroximetil)-5-[6-[(4-nitrofenil)metilsulfanilo]purina-9-il]oxolano-3,4-diol
SMILES OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H]1O)n2cnc3c(SCc4ccc(cc4)[N+](=O)[O-])ncnc23
Especificaciones
Nombre del producto químico o material S-(4-Nitrobenzyl)-6-thioinosine
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C17H17N5O6S/c23-5-11-13(24)14(25)17(28-11)21-8-20-12-15(21)18-7-19-16(12)29-6-9-1-3-10(4-2-9)22(26)27/h1-4,7-8,11,13-14,17,23-25H,5-6H2/t11-,13-,14-,17-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 419.09