Learn More
(S)-4-(Metilnitrosamino)-1-(3-piridil)-1-butanol, TRC
Código de producto. 30012528
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
2.50 miligramo
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30012528 25 mg 25 miligramos
30004888 2.5 mg 2.50 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30012528 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM32379025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 197712-01-9
Fórmula molecular C10 H15 N3 O2
Peso molecular (g/mol) 209.245
Sinónimo (αS)-α-[3-(Methylnitrosoamino)propyl3-pyridinemethanol, (S)-α-[3-(Methylnitrosoamino)propyl]-3-pyridinemethanol, (S)-NNAL
Nombre IUPAC N-[(4S)-4-hidroxi-4-(3-piridil)butil]-N-metil-nitróso amida
SMILES CN(CCC[C@H](O)c1cccnc1)N=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S)-4-(Methylnitrosamino)-1-(3-pyridyl)-1-butanol
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H15N3O2/c1-13(12-15)7-3-5-10(14)9-4-2-6-11-8-9/h2,4,6,8,10,14H,3,5,7H2,1H3/t10-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 209.1164