Learn More
Ácido (S)-4-[metil[3-(naftalen-1-iloxi)-3-(tiofen-2-il)propil]amino]-4-oxobutanoico ((S)-duloxetina succinamida), Mikromol™
Descripción
Ácido (S)-4-[metil[3-(naftalen-1-iloxi)-3-(tiofen-2-il)propil]amino]-4-oxobutanoico ((S)-duloxetina succinamida)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (S)-4-(Methyl[3-(naphthalen-1-yloxy)-3-(thiophen-2-yl)propyl]amino)-4-oxobutanoic acid |
| CAS | 199191-66-7 |
| Nombres de analitos o componentes | (S)-4-(Methyl[3-(naphthalen-1-yloxy)-3-(thiophen-2-yl)propyl]amino)-4-oxobutanoic acid |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C22 H23 N O4 S |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | 4-[methyl[(3S)-3-(1-naphthalenyloxy)-3-(2-thienyl)propyl]amino]-4-oxo-butanoic acid, (S)-Duloxetine Succinamide, Duloxetine Related Compound H (USP), 4-[Methyl[(3S)-3-(1-naphthalenyloxy)-3-(2-thienyl)propyl]amino]-4-oxobutanoic Acid, USP Duloxetine Related Compound H, Duloxetine Related Compound H |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C22H23NO4S/c1-23(21(24)11-12-22(25)26)14-13-19(20-10-5-15-28-20)27-18-9-4-7-16-6-2-3-8-17(16)18/h2-10,15,19H,11-14H2,1H3,(H,25,26)/t19-/m0/s1 |
| SMILES | CN(CC[C@H](Oc1cccc2ccccc12)c3cccs3)C(=O)CCC(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 4-[metil-[(3S)-3-naftalen-1-iloxi-3-tiofen-2-ilpropil]amino]-4-oxobutanoico |
| Mostrar más |