Learn More
(S)-(+)-4-Metil-2-pentanol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11369535
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11369535 250 mg 250 miligramos
11359535 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11369535 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L18882.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 14898-80-7 | C6H14O | 102.177 g/mol
It is employed in the reaction of 2-methoxyethyl acetals with allylsilanes in the presence of titanium tetrachloride: regioselective carbon-oxygen bond cleavage of the unsymmetrical acetals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se emplea en la reacción de acetales de 2-metoxietilo con alilsilanos en presencia de tetracloruro de titanio: escisión de enlace carbono-oxígeno regioselectiva de los acetales asimétricos.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua. Soluble en alcohol.
Notas
Almacenar lejos de los agentes oxidantes. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco, fresco y bien ventilado. Mantener las fuentes de ignición alejadas. Proteger de cargas electrostáticas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 14898-80-7
Fórmula molecular C6H14O
Peso molecular (g/mol) 102.177
Número MDL MFCD03093078
Clave InChI WVYWICLMDOOCFB-LURJTMIESA-N
PubChem CID 6994471
Nombre IUPAC (2S)-4-metilpentan-2-ol
SMILES CC(C)CC(C)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S)-(+)-4-Methyl-2-pentanol
Densidad 0.802
Punto de ebullición 130°C to 131°C
Temperatura de inflamación 41°C (105°F)
Olor Slightly Sweetish
Índice de refracción 1.411
Cantidad 250 mg
Número UN UN2053
Beilstein 1718991
Sinónimo s-+-4-methyl-2-pentanol, 2s-4-methylpentan-2-ol, s-+-4-methylpentan-2-ol, 4-methyl s-2-pentanol, s-4-methyl-pentan-2-ol, 2s-4-methyl-2-pentanol, s-1,3-dimethyl-1-butanol, 2-pentanol,4-methyl-, 2s, 2-pentanol, 4-methyl-, 2s, unii-8u34xjk0r0 component
Información de solubilidad Slightly soluble in water. Soluble in alcohol.
Rotación óptica +21° (Neat)
Formula Weight (peso de la fórmula) 102.18
Porcentaje de pureza 99%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • (S)-(+)-4-Methyl-2-pentanol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: (S)-(+)-4-Methyl-2-pentanol