Learn More
(S)-(+)-4-Methyl-2-pentanol, 99%, Thermo Scientific™
Código de producto. 10741515 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
1g; Glass bottle
Código de producto.
10741515 1g; Glass bottle
1 options
Código de producto. 10741515 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 389230010
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S)-(+)-4-Methyl-2-pentanol
CAS 14898-80-7
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Densidad 0.8020g/mL
Punto de ebullición 132.0°C
Temperatura de inflamación 41°C
Exceso enantiomérico 99.0% min.
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Glass Bottle
Fórmula molecular C6H14O
Índice de refracción 1.4100 to 1.4120
Número MDL MFCD03093078
Cantidad 1g
Gravedad específica 0.802
Condición de rotación específica +20° (20°C c=1,CHCl3)
Rotación específica + 20.00
Sinónimo s-+-4-methyl-2-pentanol, 2s-4-methylpentan-2-ol, s-+-4-methylpentan-2-ol, 4-methyl s-2-pentanol, s-4-methyl-pentan-2-ol, 2s-4-methyl-2-pentanol, s-1,3-dimethyl-1-butanol, 2-pentanol,4-methyl-, 2s, 2-pentanol, 4-methyl-, 2s, unii-8u34xjk0r0 component
Clave InChI WVYWICLMDOOCFB-LURJTMIESA-N
SMILES CC(C)CC(C)O
Nombre IUPAC (2S)-4-methylpentan-2-ol
Peso molecular (g/mol) 102.177
PubChem CID 6994471
Formula Weight (peso de la fórmula) 102.18
Porcentaje de pureza 99%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • (S)-(+)-4-Methyl-2-pentanol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.