Learn More
Éster etílico del ácido (S)-4-[(metoxicarbonil)amino]-5-hexenoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (S)-4-[(Methoxycarbonyl)amino]-5-hexenoic Acid Ethyl Ester |
| CAS | 148073-34-1 |
| Fórmula molecular | C10H17NO4 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | (S)-Ethyl 4-((methoxycarbonyl)amino)hex-5-enoate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H17NO4/c1-4-8(11-10(13)14-3)6-7-9(12)15-5-2/h4,8H,1,5-7H2,2-3H3,(H,11,13)/t8-/m1/s1 |
| SMILES | CCOC(=O)CC[C@H](NC(=O)OC)C=C |
| Nombre IUPAC | (4S)-4-(metoxicarbonilamino)hex-5-enoato de etilo |
| Peso molecular (g/mol) | 215.25 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 215.1158 |