Learn More
(S)-4-Metoxi Propranolol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (S)-4-Methoxy Propranolol |
| CAS | 437999-45-6 |
| Fórmula molecular | C17 H23 N O3 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | (2S)-1-[(4-Methoxy-1-naphthalenyl)oxy]-3-[(1-methylethyl)amino]-2-propanol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H23NO3/c1-12(2)18-10-13(19)11-21-17-9-8-16(20-3)14-6-4-5-7-15(14)17/h4-9,12-13,18-19H,10-11H2,1-3H3/t13-/m0/s1 |
| SMILES | COc1ccc(OC[C@@H](O)CNC(C)C)c2ccccc12 |
| Nombre IUPAC | (2S)-1-(isopropilamino)-3-[(4-metoxi-1-naftil)oxi]propan-2-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 289.37 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 289.1678 |