Learn More
(S)-(-)-4-isopropil-2-oxazolidinona, TRC
Código de producto. 30396186
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
30396186 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30396186 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI8728205G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S)-(-)-4-Isopropyl-2-oxazolidinone
CAS 17016-83-0
Fórmula molecular C6 H11 N O2
Cantidad 5 g
Sinónimo 2-Oxazolidinone, 4-(1-methylethyl)-, (4S)-, 2-Oxazolidinone, 4-(1-methylethyl)-, (S)-, 2-Oxazolidinone, 4-isopropyl-, L- (8CI), (4S)-4-(1-Methylethyl)-2-oxazolidinone, (4S)-(-)-4-Isopropyl-2-oxazolidinone, (4S)-(-)-4-Isopropyl-2-oxazolidone, (4S)-2-Oxo-4-(propan-2-yl)-1,3-oxazolidine, (4S)-4-(Propan-2-yl)-1,3-oxazolidin-2-one, (4S)-4-Isopropyl-1,3-oxazolidin-2-one, (4S)-4-Isopropyl-2-oxazolidinone, (S)-(-)-4-Isopropyl-2-oxazolidinone, (S)-4-Isopropyl-2-oxazolidinone, (S)-4-Isopropyl-2-oxazolidone, (S)-4-Isopropyloxazolidin-2-one, 4(S)-(1-Methylethyl)-2-oxazolidinone, 4(S)-Isopropyloxazolidin-2-one
Fórmula InChI InChI=1S/C6H11NO2/c1-4(2)5-3-9-6(8)7-5/h4-5H,3H2,1-2H3,(H,7,8)/t5-/m1/s1
SMILES CC(C)[C@H]1COC(=O)N1
Nombre IUPAC (4S)-4-propan-2-yl-1,3-oxazolidina-2-ona
Peso molecular (g/mol) 129.16
Formula Weight (peso de la fórmula) 129.079