Learn More
(S)-4-hidroxipirrolidin-2-ona, Mikromol™
Código de producto. 30459769
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30459769 4 x 25 mg 100 miligramos
30049762 25 mg 25 miligramos
30051748 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30459769 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM1406.0100254AMP
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
(S)-4-hidroxipirrolidin-2-ona, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material (S)-(-)-4-Hydroxy-2-pyrrolidinone
CAS 68108-18-9
Nombres de analitos o componentes (S)-(-)-4-Hydroxy-2-pyrrolidinone
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C4 H7 N O2
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo (4S)-4-Hydroxy-2-pyrrolidinone, 2-Pyrrolidinone, 4-hydroxy-, (S)-, (4S)-4-Hydroxy-2-pyrrolidinone, (S)-(-)-4-Hydroxy-2-pyrrolidinone, (S)-4-Hydroxy-2-pyrrolidinone, (S)-4-Hydroxy-2-pyrrolidone
Fórmula InChI InChI=1S/C4H7NO2/c6-3-1-4(7)5-2-3/h3,6H,1-2H2,(H,5,7)/t3-/m0/s1
Tipo de solución Neat
SMILES O[C@@H]1CNC(=O)C1
Nombre IUPAC (4S)-4-hidroxipirrolidin-2-ona
Peso molecular (g/mol) 101.1
Cantidad 4 x 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 101.0477 g/mol