Learn More
(S)-4-hidroxipirrolidin-2-ona, Mikromol™
Descripción
(S)-4-hidroxipirrolidin-2-ona
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (S)-(-)-4-Hydroxy-2-pyrrolidinone |
| CAS | 68108-18-9 |
| Nombres de analitos o componentes | (S)-(-)-4-Hydroxy-2-pyrrolidinone |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C4 H7 N O2 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | (4S)-4-Hydroxy-2-pyrrolidinone, 2-Pyrrolidinone, 4-hydroxy-, (S)-, (4S)-4-Hydroxy-2-pyrrolidinone, (S)-(-)-4-Hydroxy-2-pyrrolidinone, (S)-4-Hydroxy-2-pyrrolidinone, (S)-4-Hydroxy-2-pyrrolidone |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H7NO2/c6-3-1-4(7)5-2-3/h3,6H,1-2H2,(H,5,7)/t3-/m0/s1 |
| SMILES | O[C@@H]1CNC(=O)C1 |
| Nombre IUPAC | (4S)-4-hidroxipirrolidin-2-ona |
| Mostrar más |