Learn More
(S)-4-Hidroximetil Ambrisentan, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (S)-4-Hydroxymethyl Ambrisentan |
| CAS | 1106685-66-8 |
| Fórmula molecular | C22H22N2O5 |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | (alphaS)-alpha-[[4-(Hydroxymethyl)-6-methyl-2-pyrimidinyl]oxy]-beta-methoxy-beta-phenylbenzenepropanoic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C22H22N2O5/c1-15-13-18(14-25)24-21(23-15)29-19(20(26)27)22(28-2,16-9-5-3-6-10-16)17-11-7-4-8-12-17/h3-13,19,25H,14H2,1-2H3,(H,26,27)/t19-/m1/s1 |
| SMILES | COC([C@H](Oc1nc(C)cc(CO)n1)C(=O)O)(c2ccccc2)c3ccccc3 |
| Nombre IUPAC | Ácido (2S)-2-[4-(hidroximetil)-6-metilpirimidin-2-il]oxi-3-metoxi-3,3-difenilpropanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 394.42 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 394.1529 |