Learn More
(S)-4-Hidroxipropranolol bromhidrato, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (S)-4-Hydroxy Propranolol Hydrochloride |
| CAS | 135201-50-2 |
| Fórmula molecular | C16 H21 N O3 . Cl H |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 1-Naphthalenol, 4-[(2S)-2-hydroxy-3-[(1-methylethyl)amino]propoxy]-, hydrochloride (1:1) (ACI), 1-Naphthalenol, 4-[(2S)-2-hydroxy-3-[(1-methylethyl)amino]propoxy]-, hydrochloride (9CI), 1-Naphthalenol, 4-[2-hydroxy-3-[(1-methylethyl)amino]propoxy]-, hydrochloride, (S)- (ZCI), (S)-4-Hydroxypropranolol hydrochloride, 4-[(2S)-2-Hydroxy-3-[(1-methylethyl)amino]propoxy]-1-naphthalenol hydrochloride (1:1), 4-Hydroxy (S)-propranolol hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H21NO3.ClH/c1-11(2)17-9-12(18)10-20-16-8-7-15(19)13-5-3-4-6-14(13)16;/h3-8,11-12,17-19H,9-10H2,1-2H3;1H/t12-;/m0./s1 |
| SMILES | Cl.CC(C)NC[C@H](O)COc1ccc(O)c2ccccc12 |
| Nombre IUPAC | 4-[(2S)-2-hidroxi-3-(propan-2-ilamino)propoxi]naftalen-1-ol;clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 311.8 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 311.1288 |