Learn More
Clorhidrato de (S)-4-hidroxi penbutolol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (S)-4-Hydroxy Penbutolol Hydrochloride |
| CAS | 1346617-04-6 |
| Fórmula molecular | C18H30ClNO3 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | 3-Cyclopentyl-4-[(2S)-3-[(1,1-dimethylethyl)amino]-2-hydroxypropoxy]phenol Hydrochloride, (S)-3-Cyclopentyl-4-[3-[(1,1-dimethylethyl)amino]-2-hydroxypropoxy]phenol Hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H29NO3.ClH/c1-18(2,3)19-11-15(21)12-22-17-9-8-14(20)10-16(17)13-6-4-5-7-13;/h8-10,13,15,19-21H,4-7,11-12H2,1-3H3;1H/t15-;/m0./s1 |
| SMILES | Cl.CC(C)(C)NC[C@H](O)COc1ccc(O)cc1C2CCCC2 |
| Nombre IUPAC | 4-[(2S)-3-(terc-butilamino)-2-hidroxipropoxi]-3-ciclopentilfenol;clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 343.89 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 343.1914 |