Learn More
(S)-4-Hidroxi Mefenitoína, TRC
Código de producto. 30008382
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30008382 5 mg 5 miligramos
30003364 10 mg 10 miligramos
30011061 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30008382 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH9448705MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 82695-93-0
Fórmula molecular C12 H14 N2 O3
Peso molecular (g/mol) 234.25
Sinónimo 2,4-Imidazolidinedione, 5-ethyl-5-(4-hydroxyphenyl)-3-methyl-, (5S)-, 2,4-Imidazolidinedione, 5-ethyl-5-(4-hydroxyphenyl)-3-methyl-, (S)-, (5S)-5-Ethyl-5-(4-hydroxyphenyl)-3-methyl-2,4-imidazolidinedione, (S)-4-Hydroxymephenytoin, (S)-4'-Hydroxymephenytoin, (S)-4-Hydroxy mephenytoin
Nombre IUPAC (5S)-5-etil-5-(4-hidroxifenil)-3-metilimidazolidina-2,4-diona
SMILES CC[C@]1(NC(=O)N(C)C1=O)c2ccc(O)cc2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S)-4-Hydroxy Mephenytoin
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C12H14N2O3/c1-3-12(8-4-6-9(15)7-5-8)10(16)14(2)11(17)13-12/h4-7,15H,3H2,1-2H3,(H,13,17)/t12-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 234.1004
Porcentaje de pureza >95%