Learn More
(S)-4-Hidroxi-4-metil-7,8-dihidro-1H-pirano[3,4-f]-indolizina-3,6,10(4H )-triona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (S)-4-Hydroxy-4-methyl-7,8-dihydro-1H-pyrano[3,4-f]-indolizine-3,6,10(4H)-trione |
| CAS | 1332605-57-8 |
| Fórmula molecular | C9 H8 O7 S . 2 Na |
| Cantidad | 1 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H10O7S.2Na/c1-15-8-4-6(5-9(10)11)2-3-7(8)16-17(12,13)14;;/h2-4H,5H2,1H3,(H,10,11)(H,12,13,14);;/q;2*+1/p-2 |
| SMILES | [Na+].[Na+].COc1cc(CC(=O)[O-])ccc1OS(=O)(=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | disodio;2-(3-metoxi-4-sulfonatooxifenil)acetato |
| Peso molecular (g/mol) | 306.2 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 305.979 |