Learn More
(S)-(-)-4-hidroxi-2-pirrolidinona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10112904 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10112904 5 g Frasco de vidrio 5 g
10102904 1 g Frasco de vidrio 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10112904 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 398970050
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 68108-18-9
Fórmula molecular C4H7NO2
Peso molecular (g/mol) 101.1
Clave InChI IOGISYQVOGVIEU-VKHMYHEASA-N
Sinónimo s-4-hydroxy-2-pyrrolidinone, s-4-hydroxypyrrolidin-2-one, s-4-hydroxy-2-pyrrolidone, s-4-hydroxypyrrolidine-2-one, 4s-4-hydroxypyrrolidin-2-one, s---4-hydroxy-2-pyrrolidinone, 2-pyrrolidinone, 4-hydroxy-, 4s, s---4-hydroxy-2-pyrrolidone, s-4-hydroxy-pyrrolidine-2-one, 4s-4-hydroxy-2-pyrrolidinone
PubChem CID 155084
Nombre IUPAC (4S)-4-hidroxipirrolidin-2-ona
SMILES C1C(CNC1=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S)-(-)-4-Hydroxy-2-pyrrolidinone
Punto de fusión 156°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 101.1
Porcentaje de pureza 98%
compliance-icons
Nombre del producto
  • (S)-(-)-4-Hydroxy-2-pyrrolidinone
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.