Learn More
(S)-4-Hidroxi-2-(3-metoxipropil)-3,4-dihidro-2H-tieno[3,2-e][1,2]tiazina-6-sulfonamida 1,1-Dióxido, TRC
Código de producto. 30402236
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30402236 1 g 1 g
30391057 5 g -
30391327 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30402236 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH9462001G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 154127-42-1
Fórmula molecular C10 H16 N2 O6 S3
Peso molecular (g/mol) 356.44
Sinónimo (4S)-3,4-Dihydro-4-hydroxy-2-(3-methoxypropyl)-2H-thieno[3,2-e]-1,2-thiazine-6-sulfonamide 1,1-Dioxide, (S)-3,4-Dihydro-4-hydroxy-2-(3-methoxypropyl)-2H-thieno[3,2-e]-1,2-thiazine-6-sulfonamide 1,1-Dioxide
Nombre IUPAC (4S)-4-hidroxi-2-(3-metoxipropil)-1,1-dixo-3,4-dihidrothieno[3,2-e]tiazina-6-sulfonamida
SMILES COCCCN1C[C@@H](O)c2cc(sc2S1(=O)=O)S(=O)(=O)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (4S)-3,4-Dihydro-4-hydroxy-2-(3-methoxypropyl)-2H-thieno[3,2-e]-1,2-thiazine-6-sulfonamide 1,1-Dioxide
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C10H16N2O6S3/c1-18-4-2-3-12-6-8(13)7-5-9(20(11,14)15)19-10(7)21(12,16)17/h5,8,13H,2-4,6H2,1H3,(H2,11,14,15)/t8-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 356.017