Learn More
(S)-4-fluorofenilglicina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | L-4-Fluorophenylglycine |
| CAS | 19883-57-9 |
| Fórmula molecular | C8 H8 F N O2 |
| Cantidad | 25 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H8FNO2/c9-6-3-1-5(2-4-6)7(10)8(11)12/h1-4,7H,10H2,(H,11,12)/t7-/m0/s1 |
| SMILES | N[C@H](C(=O)O)c1ccc(F)cc1 |
| Nombre IUPAC | Ácido (2S)-2-amino-2-(4-fluorofenil)acético |
| Peso molecular (g/mol) | 169.15 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 169.0539 |