Learn More
(S)-4-Fluorofenilglicina, 95 %, (98 % EE), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10742643 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10742643 1 g Frasco de vidrio 1 g
10621083 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10742643 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 362050010
Solicitar formato a granel o personalizado
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 19883-57-9
Fórmula molecular C8H8FNO2
Peso molecular (g/mol) 169.16
Número MDL MFCD00213799
Clave InChI JKFYKCYQEWQPTM-ZETCQYMHSA-N
Sinónimo s-4-fluorophenylglycine, s-2-amino-2-4-fluorophenyl acetic acid, 4-fluoro-l-alpha-phenylglycine, l-4-fluorophenylglycine, 4-fluoro-l-phenylglycine, l +-4-fluorophenylglycine, 2s-2-amino-2-4-fluorophenyl acetic acid, s-+-4-fluorophenyl glycine, p-fluorophenyl glycine, 4-fluorophenylglycine
PubChem CID 853015
Nombre IUPAC Ácido (2S)-2-amino-2-(4-fluorofenil)acético
SMILES [NH3+][C@H](C([O-])=O)C1=CC=C(F)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S)-4-Fluorophenylglycine
Nombre de nota 95%, (98% e.e.)
Punto de fusión >300°C
Color Blanco
Exceso enantiomérico 97.5% min. (HPLC)
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 169.15
Porcentaje de pureza 95%,(98% ee)
Forma física Polvo esponjoso