Learn More
(S)-4-Etil-4,9-dihidroxi-1H-pirano[3',4':6,7]indolizino[1,2-b]quinolina-3,14(4H,12H)-diona ((S)-10-Hidroxicamptotecina), Mikromol™
Código de producto. 18002570
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18002570 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 18002570 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM1157.020025
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
(S)-4-Etil-4,9-dihidroxi-1H-pirano[3',4':6,7]indolizino[1,2-b]quinolina-3,14(4H,12H)-diona ((S)-10-Hidroxicamptotecina)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S)-10-Hydroxycamptothecin
CAS 19685-09-7
Nombres de analitos o componentes (S)-10-Hydroxycamptothecin
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C20 H16 N2 O5
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo 1H-Pyrano[3',4':6,7]indolizino[1,2-b]quinoline-3,14(4H,12H)-dione, 4-ethyl-4,9-dihydroxy-, (4S)-, 1H-Pyrano[3',4':6,7]indolizino[1,2-b]quinoline-3,14(4H,12H)-dione, 4-ethyl-4,9-dihydroxy-, (S)-, Camptothecine, 10-hydroxy- (8CI), (+)-10-Hydroxycamptothecin, (S)-10-Hydroxycamptothecin, 10-Hydroxycamptothecin, 10-Hydroxycamptothecine, ChEMBL 273862, Hydroxycamptothecin, NSC 107124, (S)-4-ethyl-4,9-dihydroxy-1H-pyrano[3'4':6,7]indolizino[1,2-b]quinoline-3,14(4H,12H)-dione, Topotecan related, SKF-S-104961, Irinotecan Related Compound A, Irinotecan Hydrochloride Trihydrate Impurity B, Irinotecan Impurity B
Fórmula InChI InChI=1S/C20H16N2O5/c1-2-20(26)14-7-16-17-11(5-10-6-12(23)3-4-15(10)21-17)8-22(16)18(24)13(14)9-27-19(20)25/h3-7,23,26H,2,8-9H2,1H3/t20-/m0/s1
SMILES CC[C@@]1(O)C(=O)OCC2=C1C=C3N(Cc4cc5cc(O)ccc5nc34)C2=O
Nombre IUPAC (4S)-4-etil-4,9-dihidroxi-1H-pirano[3',4':6,7]indolizino[1,2-b]quinolina-3,14(4H,12H)-diona
Peso molecular (g/mol) 364.35
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 364,1059 g/mol