Learn More
(S)-4-Ciano-4'-(2-metilbutil)bifenilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15431348
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15431348 5 g 5 g
15421348 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15431348 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H55183.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 63799-11-1 | C18H19N | 249.357 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 63799-11-1
Fórmula molecular C18H19N
Peso molecular (g/mol) 249.357
Número MDL MFCD00192280
Clave InChI DNJQGRFZQMOYGM-AWEZNQCLSA-N
Sinónimo s-4'-2-methylbutyl-1,1'-biphenyl-4-carbonitrile, s-4-cyano-4'-2-methylbutyl biphenyl, 4-s-2-methylbutyl-4'-cyanobiphenyl, s-4'-2-methylbutyl 1,1'-biphenyl-4-carbonitrile, 4-4-2s-2-methylbutyl phenyl benzonitrile, 1,1'-biphenyl-4-carbonitrile,4'-2s-2-methylbutyl, 1,1'-biphenyl-4-carbonitrile, 4'-2s-2-methylbutyl, 4-cyano-4'-2-methylbut-1-yl biphenyl
PubChem CID 114240
Nombre IUPAC 4-[4-[(2S)-2-metilbutil]fenil]benzonitrilo
SMILES CCC(C)CC1=CC=C(C=C1)C2=CC=C(C=C2)C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S)-4-Cyano-4'-(2-methylbutyl)biphenyl
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 249.36
Porcentaje de pureza 97%