Learn More
(S)-4-clorometil-2,2-dimetil-1,3-dioxolano, TRC
Código de producto. 30350518
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
30350518 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30350518 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC3693955G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (4S)-4-(Chloromethyl)-2,2-dimethyl-1,3-dioxolane
CAS 60456-22-6
Fórmula molecular C6 H11 Cl O2
Cantidad 5 g
Sinónimo 1,3-Dioxolane, 4-(chloromethyl)-2,2-dimethyl-, (4S)-, 1,3-Dioxolane, 4-(chloromethyl)-2,2-dimethyl-, (S)-, (4s)-4-(Chloromethyl)-2,2-dimethyl-1,3-dioxolane, (S)-3-Chloro-1,2-propanediol acetonide, (S)-4-(Chloromethyl)-2,2-dimethyl-1,3-dioxolane
Fórmula InChI InChI=1S/C6H11ClO2/c1-6(2)8-4-5(3-7)9-6/h5H,3-4H2,1-2H3/t5-/m1/s1
SMILES CC1(C)OC[C@@H](CCl)O1
Nombre IUPAC (4S)-4-(clorometil)-2,2-dimetil-1,3-dioxolano
Peso molecular (g/mol) 150.6
Formula Weight (peso de la fórmula) 150.0448
Título del producto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.