Learn More
(S)-4-clorometil-2,2-dimetil-1,3-dioxolano, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (4S)-4-(Chloromethyl)-2,2-dimethyl-1,3-dioxolane |
| CAS | 60456-22-6 |
| Fórmula molecular | C6 H11 Cl O2 |
| Cantidad | 25 g |
| Sinónimo | 1,3-Dioxolane, 4-(chloromethyl)-2,2-dimethyl-, (4S)-, 1,3-Dioxolane, 4-(chloromethyl)-2,2-dimethyl-, (S)-, (4s)-4-(Chloromethyl)-2,2-dimethyl-1,3-dioxolane, (S)-3-Chloro-1,2-propanediol acetonide, (S)-4-(Chloromethyl)-2,2-dimethyl-1,3-dioxolane |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H11ClO2/c1-6(2)8-4-5(3-7)9-6/h5H,3-4H2,1-2H3/t5-/m1/s1 |
| SMILES | CC1(C)OC[C@@H](CCl)O1 |
| Nombre IUPAC | (4S)-4-(clorometil)-2,2-dimetil-1,3-dioxolano |
| Peso molecular (g/mol) | 150.6 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 150.0448 |