Learn More
(S)-(–)-4-(Clorometil)-2,2-dimetil-1,3-dioxolano, 98 %, ACROS Organics™
Código de producto. 10522432 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
1g; frasco de vidrio
Código de producto.
10522432 1g; frasco de vidrio
1 options
Código de producto. 10522432 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 361270010
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S)-(-)-4-(Chloromethyl)-2,2-dimethyl-1,3-dioxolane
CAS 60456-22-6
Densidad 1.0950g/mL
Punto de ebullición 63.0°C (37.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 50°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C6H11ClO2
Índice de refracción 1.4330 to 1.4350
Número MDL MFCD00273365
Cantidad 1 g
Gravedad específica 1.095
Rotación específica -42
Sinónimo s-4-chloromethyl-2,2-dimethyl-1,3-dioxolane, 4s-4-chloromethyl-2,2-dimethyl-1,3-dioxolane, s---4-chloromethyl-2,2-dimethyl-1,3-dioxolane, s-+-4-chloromethyl-2,2-dimethyl-1,3-dioxolane, 1,3-dioxolane, 4-chloromethyl-2,2-dimethyl-, s, s-3-chloro-1,2-propanediol acetonide, pubchem14076, bnpotxlwpzoesz-rxmqykedsa
Información de solubilidad Solubility in water: soluble
Clave InChI BNPOTXLWPZOESZ-RXMQYKEDSA-N
SMILES CC1(OCC(O1)CCl)C
Nombre IUPAC (4S)-4-(clorometil)-2,2-dimetil-1,3-dioxolano
Peso molecular (g/mol) 150.61
PubChem CID 6930483
Formula Weight (peso de la fórmula) 150.61
Porcentaje de pureza 98%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • (S)-(-)-4-(Chloromethyl)-2,2-dimethyl-1,3-dioxolane
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.