Learn More
Ácido (S)-4-(Boc-amino)-2-(Fmoc-amino)butírico, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15469485
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15469485 250 mg 250 miligramos
15438487 1 g 1 g
15448487 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15469485 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H51990.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 125238-99-5 | C24H28N2O6 | 440.50 g/mol
It finds its application in combination with the Nγ-Z derivative for the synthesis of polymyxin analogs.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza en combinación con el derivado Nγ-Z para la síntesis de análogos de polimixina.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar alejado de agentes oxidantes. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado. Mantener refrigerado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 125238-99-5
Fórmula molecular C24H28N2O6
Peso molecular (g/mol) 440.50
Número MDL MFCD00151941
Clave InChI LIWKOFAHRLBNMG-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo fmoc-dab boc-oh, s-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-4-tert-butoxycarbonyl amino butanoic acid, fmoc-n4-boc-l-2,4-diaminobutyric acid, 2s-4-tert-butoxycarbonyl amino-2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino butanoic acid, fmoc-l-dab boc-oh, fmoc-dab boc, ambotzfaa1364, n-fmoc-n'-boc-l-2,4-diaminobutyric acid, na-fmoc-n-boc-l-2,4-diaminobutyric acid, fmoc-dab boc-oh hplc
PubChem CID 2756101
Nombre IUPAC ácido (2S)-2-(9H-fluor-9-ilmetoxicarbonilamino)-4-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonilamino]butanoico
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NCCC(NC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S)-4-(Boc-amino)-2-(Fmoc-amino)butyric acid
Punto de fusión 111°C to 113°C
Cantidad 250 mg
Beilstein 6250328
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Rotación óptica −12° (c=1 in Methanol)
Formula Weight (peso de la fórmula) 440.5
Porcentaje de pureza 96%