Learn More
(S)-4-Boc-(3-hidroximetil)morfolina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15421859
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15421859 250 mg 250 miligramos
15401859 1 g 1 g
15411859 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15421859 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H64574.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
Un intermediario de BMS-599626, un inhibidor selectivo y oral eficaz de las quinasas 1 y 2 del receptor del factor de crecimiento epidérmico humano.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en congelador a (-20 °C). Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 714971-28-5
Fórmula molecular C10H19NO4
Peso molecular (g/mol) 217.265
Número MDL MFCD06799478
Clave InChI AIQSXVGBMCJQAG-QMMMGPOBSA-N
Sinónimo s-tert-butyl 3-hydroxymethyl morpholine-4-carboxylate, s-4-boc-3-hydroxymethyl morpholine, s-n-boc-3-hydroxymethyl morpholine, tert-butyl 3s-3-hydroxymethyl morpholine-4-carboxylate, s-n-boc-3-hydroxymethylmorpholine, 3 s-hydroxymethyl-4-bocmorpholine, s-4-boc-3-hydroxymethylmorpholine, s-4-boc-3-hydroxymethyl-morpholine, s-3-hydroxymethyl-morpholine-4-carboxylic acid tert-butyl ester, pubchem5634
PubChem CID 1514266
Nombre IUPAC (3S)-3-(hidroximetil)morfolina-4-carboxilato de terc-butilo
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCOCC1CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S)-4-Boc-(3-hydroxymethyl)morpholine
Punto de fusión 80°C (literature)
Color Blanco
Beilstein 10251196
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 217.27
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo