Learn More
Ácido (S)-4-Benciloxicarbonilamino-2-(Fmoc-amino)butírico, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15488476
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15488476 1 g 1 g
15408486 250 mg 250 miligramos
15498476 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15488476 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H63726.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 252049-08-4 | C27H28N2O5 | 460.53 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
El ácido (S)-4-benziloxicarbonilamino-2-(Fmoc-amino)butírico es un compuesto de fluoreno sustituido para la investigación proteómica. También se utiliza en el sector agroquímico, en el farmacéutico y en el de los colorantes.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en un congelador a –20 °C. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar alejado de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 252049-08-4
Fórmula molecular C27H28N2O5
Peso molecular (g/mol) 460.53
Número MDL MFCD02259487
Clave InChI KKUPBFMKUPMFRE-VWLOTQADSA-N
Sinónimo s-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-4-benzyloxy methyl amino butanoic acid, 2s-4-benzyloxy methyl amino-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino butanoic acid, n-a-fmoc-n-?-z-l-2,4-diaminobutyric acid, 2s-4-benzyloxy methyl amino-2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino butanoic acid
PubChem CID 70700347
Nombre IUPAC ácido (2S)-2-(9H-fluoren-9-ilmetoxicarbonilamino)-4-(fenilmetoximetilamino)butanoico
SMILES C1=CC=C(C=C1)COCNCCC(C(=O)O)NC(=O)OCC2C3=CC=CC=C3C4=CC=CC=C24
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S)-4-Benzyloxycarbonylamino-2-(Fmoc-amino)butyric acid
Color Blanco
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 474.51
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Polvo