Learn More
Ácido (S)-(+)-4-bencilmorfolin-5-ona-3-carboxílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (S)-(+)-4-Benzylmorpholin-5-one-3-carboxylic Acid |
| CAS | 106910-79-6 |
| Fórmula molecular | C12 H13 N O4 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 3-Morpholinecarboxylic acid, 5-oxo-4-(phenylmethyl)-, 3-Morpholinecarboxylic acid, 5-oxo-4-(phenylmethyl)-, (±)-, 5-Oxo-4-(phenylmethyl)-3-morpholinecarboxylic acid, 4-Benzyl-5-oxomorpholine-3-carboxylic acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H13NO4/c14-11-8-17-7-10(12(15)16)13(11)6-9-4-2-1-3-5-9/h1-5,10H,6-8H2,(H,15,16) |
| SMILES | OC(=O)C1COCC(=O)N1Cc2ccccc2 |
| Nombre IUPAC | Ácido 4-bencil-5-oxomorfolina-3-carboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 235.24 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 235.0845 |