Learn More
(S)-4-Bencil-3-butiril-2-oxazolidinona
Código de producto. 15436609
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
15436609 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 15436609 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J64844.#0
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
  • Un compuesto de N-(butiril)oxazolidinona que penetra en las células y que sirve como control negativo para el inhibidor de la migración de las hojas de células
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S)-4-Benzyl-3-butyryl-2-oxazolidinone
CAS 112459-79-7
Color Blanco
Fórmula molecular C14H17NO3
Número MDL MFCD06411406
Cantidad 5 mg
Sinónimo s-4-benzyl-3-butyryloxazolidin-2-one, 4s-3-butyryl-4-benzyl-2-oxazolidinone, s-4-benzyl-3-butyryl-2-oxazolidinone, cell sheet migration inhibitor, negative control, 4s-4-benzyl-3-butanoyl-1,3-oxazolidin-2-one, 4s-4-benzyl-3-butyryl-1,3-oxazolidin-2-one, 2-oxazolidinone, 3-1-oxobutyl-4-phenylmethyl-, s, 4s-3-butyryl-4-benzyloxazolidin-2-one, 4s-4-benzyl-3-butanoyl-oxazolidin-2-one, n-butyryl-4-s phenylmethyl-2-oxazolidinone
Clave InChI HEJIYTVOUUVHRY-LBPRGKRZSA-N
SMILES CCCC(=O)N1C(COC1=O)CC2=CC=CC=C2
Nombre IUPAC (4S)-4-bencil-3-butanoil-1,3-oxazolidin-2-ona
Peso molecular (g/mol) 247.294
PubChem CID 11010277
Formula Weight (peso de la fórmula) 247.29
Forma física Polvo