Learn More
(S)-(+)-4-Bencil-3-benciloxiacetil-2-oxazolidinona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (S)-(+)-4-Benzyl-3-benzyloxyacetyl-2-oxazolidinone |
| CAS | 236110-81-9 |
| Fórmula molecular | C19H19NO4 |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | (4S)-3-[2-(Phenylmethoxy)acetyl]-4-(phenylmethyl)-2-oxazolidinone |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H19NO4/c21-18(14-23-12-16-9-5-2-6-10-16)20-17(13-24-19(20)22)11-15-7-3-1-4-8-15/h1-10,17H,11-14H2 |
| SMILES | O=C1OC[C@H](CC2=CC=CC=C2)N1C(COCC3=CC=CC=C3)=O |
| Nombre IUPAC | (S)-4-bencil-3-(2-(benciloxi)acetil)oxazolidin-2-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 325.36 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 325.13 |