Learn More
(S)-4-bencil-2-oxazolidinona, TRC
Código de producto. 30332437
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30332437 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30332437 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB2858251G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S)-4-Benzyl-2-oxazolidinone
CAS 90719-32-7
Fórmula molecular C10 H11 N O2
Cantidad 1 g
Sinónimo 2-Oxazolidinone, 4-(phenylmethyl)-, (4S)-, 2-Oxazolidinone, 4-(phenylmethyl)-, (S)-, (4S)-4-(Phenylmethyl)-2-oxazolidinone, (-)-4-Benzyl-2-oxazolidinone, (4S)-(-)-4-(Phenylmethyl)-1,3-oxazolidin-2-one, (4S)-4-(Phenylmethyl)-1,3-oxazolidin-2-one, (4S)-4-Benzyl-1,3-oxazolidin-2-one, (4S)-4-Benzyloxazolidin-2-one, (4S)-Benzyloxazolidin-2-one, (S)-(-)-4-Benzyl-1,3-oxazolidin-2-one, (S)-(-)-4-Benzyl-2-oxazolidinone, (S)-4-Benzyl-2-oxazolidone, (S)-4-Benzyloxazolidin-2-one, (S)-4-Benzyloxy-2-azolidinone, (S)-4-Phenylmethyl-2-oxazolidinone, 4-(S)-Benzyl-2-oxazolidinone, 4S-(Phenylmethyl)oxazolidin-2-one, 4S-Benzyloxazolidin-2-one
Fórmula InChI InChI=1S/C10H11NO2/c12-10-11-9(7-13-10)6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9H,6-7H2,(H,11,12)/t9-/m0/s1
SMILES O=C1N[C@@H](Cc2ccccc2)CO1
Nombre IUPAC (4S)-4-bencil-1,3-oxazolidina-2-ona
Peso molecular (g/mol) 177.2
Formula Weight (peso de la fórmula) 177.079