Learn More
(S)-(-)-4-Bencil-2-oxazolidinona, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11453767
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11453767 25 g 25 g
11433767 1 g 1 g
11443767 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11453767 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A18236.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 90719-32-7 | C10H11NO2 | 177.20 g/mol
(S)-(-)-4-Benzyl-2-oxazolidinone is used in chiral auxiliary asymmetric alkylation. It has been used in the synthesis of (S)-equol. Preparation and functionalization of chiral, stabilized ylides. It was used for asymmetric synthesis of (3R)- and (3S)-piperazic acid.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
AplicacionesLa
(S)-(-)-4-Bencil-2-oxazolidinona se utiliza en la alquilación asimétrica auxiliar quiral. Se ha utilizado en la síntesis de (S)-ecol. Preparación y funcionalización de los iluros quirales y estabilizados. Se utilizó para la síntesis asimétrica del ácido (3R)- (3S)-piperásico.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Higroscópico. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 90719-32-7
Fórmula molecular C10H11NO2
Peso molecular (g/mol) 177.20
Número MDL MFCD00064496
Clave InChI OJOFMLDBXPDXLQ-VIFPVBQESA-N
Sinónimo s-4-benzyl-2-oxazolidinone, s-4-benzyloxazolidin-2-one, 4s-4-benzyl-1,3-oxazolidin-2-one, s---4-benzyl-2-oxazolidinone, s-4-benzyl-oxazolidin-2-one, 2-oxazolidinone, 4-phenylmethyl-, 4s, s-+-4-benzyl-2-oxazolidinone, s-4-phenylmethyl-2-oxazolidinone, 4s-4-phenylmethyl-1,3-oxazolidin-2-one
PubChem CID 736225
Nombre IUPAC (4S)-4-bencil-1,3-oxazolidina-2-ona
SMILES O=C1N[C@@H](CC2=CC=CC=C2)CO1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S)-(-)-4-Benzyl-2-oxazolidinone
Punto de fusión 87°C to 89°C
Beilstein 3649667
Información de solubilidad Insoluble in water.
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 177.2
Rotación óptica −64° (c=1 in Chloroform)
Sensibilidad Hygroscopic
Porcentaje de pureza 99%