Learn More
(S)-4-benzil-2-oxazolidinona, 99 %, >99 % ee, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10637561 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Glass Bottle
Tamaño de la unidad:
100 g
2.50 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10637561 2.5 g Frasco de vidrio 2.50 g
10713613 25 g Frasco de vidrio 25 g
11946831 100 g Glass Bottle 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10637561 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 402160025
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 90719-32-7 | C10H11NO2 | 177.20 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 90719-32-7
Fórmula molecular C10H11NO2
Peso molecular (g/mol) 177.20
Número MDL MFCD00064496
Clave InChI OJOFMLDBXPDXLQ-VIFPVBQESA-N
Sinónimo s-4-benzyl-2-oxazolidinone, s-4-benzyloxazolidin-2-one, 4s-4-benzyl-1,3-oxazolidin-2-one, s---4-benzyl-2-oxazolidinone, s-4-benzyl-oxazolidin-2-one, 2-oxazolidinone, 4-phenylmethyl-, 4s, s-+-4-benzyl-2-oxazolidinone, s-4-phenylmethyl-2-oxazolidinone, 4s-4-phenylmethyl-1,3-oxazolidin-2-one
PubChem CID 736225
Nombre IUPAC (4S)-4-bencil-1,3-oxazolidina-2-ona
SMILES O=C1N[C@@H](CC2=CC=CC=C2)CO1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S)-4-Benzyl-2-oxazolidinone
Punto de fusión 87.0°C to 90.0°C
Color Blanco a amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Rotación específica − 62.00
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble
Condición de rotación específica − 62.00 (20.00°C C=1,CHCl3)
Cantidad 2.5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 177.2
Porcentaje de pureza 99%,>99% ee
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • (S)-4-Benzyl-2-oxazolidinone
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.