Learn More
(S)-4-aminoácido-2-hidroxibutírico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11462150
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11462150 5 g 5 g
11472150 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11462150 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H28796.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 40371-51-5 | C4H9NO3 | 119.12 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 40371-51-5
Fórmula molecular C4H9NO3
Peso molecular (g/mol) 119.12
Número MDL MFCD00674110
Clave InChI IVUOMFWNDGNLBJ-VKHMYHEASA-N
Sinónimo s-4-amino-2-hydroxybutanoic acid, s-4-amino-2-hydroxybutyric acid, s---4-amino-2-hydroxybutyric acid, 2s-4-amino-2-hydroxybutanoic acid, s---amino-2-hydroxybutyric acid, butanoic acid, 4-amino-2-hydroxy-, 2s, s---4-amino-2-hydroxybutyricacid, pubchem23215, l-2-hydroxy-4-aminobutyric acid
PubChem CID 2733929
Nombre IUPAC Ácido (2S)-4-amino-2-hidroxibutanoico
SMILES [NH3+]CC[C@H](O)C([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S)-4-Amino-2-hydroxybutyric acid
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 119.12
Sensibilidad Hygroscopic
Porcentaje de pureza 98%