Learn More
Ácido (S)-(-)-4-amino-2-hidroxibutírico, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10133251 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10133251 5 g Frasco de vidrio 5 g
10797392 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10133251 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 342430050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 40371-51-5 | C4H9NO3 | 119.12 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 40371-51-5
Fórmula molecular C4H9NO3
Peso molecular (g/mol) 119.12
Número MDL MFCD00674110
Clave InChI IVUOMFWNDGNLBJ-VKHMYHEASA-N
Sinónimo s-4-amino-2-hydroxybutanoic acid, s-4-amino-2-hydroxybutyric acid, s---4-amino-2-hydroxybutyric acid, 2s-4-amino-2-hydroxybutanoic acid, s---amino-2-hydroxybutyric acid, butanoic acid, 4-amino-2-hydroxy-, 2s, s---4-amino-2-hydroxybutyricacid, pubchem23215, l-2-hydroxy-4-aminobutyric acid
PubChem CID 2733929
Nombre IUPAC Ácido (2S)-4-amino-2-hidroxibutanoico
SMILES [NH3+]CC[C@H](O)C([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S)-(-)-4-Amino-2-hydroxybutyric acid
Punto de fusión 200°C to 203°C
Nombre de nota 96%
% mín. CAS 95.0
% máx. CAS 100.0
Color De blanco a beige
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal H2N(CH2)2CH(OH)COOH
Rotación específica -30
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 119.12
Porcentaje de pureza 96%
Forma física Polvo cristalino, cristales o trozos
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • (S)-(-)-4-Amino-2-hydroxybutyric acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.