Learn More
Ácido (S)-4-amino-2-(boc-amino)butírico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15488958
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15488958 5 g 5 g
15498958 250 mg 250 miligramos
15478958 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15488958 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H62450.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 25691-37-6 | C9H18N2O4 | 218.253 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 25691-37-6
Fórmula molecular C9H18N2O4
Peso molecular (g/mol) 218.253
Número MDL MFCD00236841
Clave InChI MDCPCLPRWLKUIQ-LURJTMIESA-N
Sinónimo boc-l-2,4-diaminobutyric acid, boc-dab-oh, s-4-amino-2-tert-butoxycarbonyl amino butanoic acid, s-4-amino-2-tert-butoxycarbonylamino butanoic acid, n2-boc-s-2,4-diamino-butanoic acid, s-4-amino-2-boc-amino butyric acid, 2s-4-amino-2-tert-butoxycarbonyl amino butanoic acid, n-boc-s-2,4-diamino-butanoic acid, butanoic acid, 4-amino-2-1,1-dimethylethoxy carbonyl amino-, 2s, s-4-amino-2-tert-butoxycarbonylamino butyric acid
PubChem CID 7019666
Nombre IUPAC Ácido (2S)-4-amino-2-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonilamino]butanoico
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC(CCN)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S)-4-Amino-2-(Boc-amino)butyric acid
Color Blanco
Cantidad 5 g
Beilstein 4745487
Formula Weight (peso de la fórmula) 218.25
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo