Learn More
(S)-4',7-Dimetil Equol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (S)-4',7-Dimethyl Equol |
| CAS | 3722-56-3 |
| Fórmula molecular | C17 H18 O3 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | (S)-4,7-Dimethyl Equol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H18O3/c1-18-15-6-3-12(4-7-15)14-9-13-5-8-16(19-2)10-17(13)20-11-14/h3-8,10,14H,9,11H2,1-2H3/t14-/m1/s1 |
| SMILES | COc1ccc(cc1)[C@H]2COc3cc(OC)ccc3C2 |
| Nombre IUPAC | (3S)-7-metoxi-3-(4-metoxifenil)-3,4-dihidro-2H-cromeno |
| Peso molecular (g/mol) | 270.32 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 270.1256 |