Learn More
(S)-4,5,6,7-Tetrahidro-N2,N6-propionil-2,6-benzotiazolediamina, TRC
Código de producto. 30417188
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30417188 10 mg
30415791 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30417188 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT29319510MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1346617-47-7
Fórmula molecular C13 H19 N3 O2 S
Peso molecular (g/mol) 281.37
Sinónimo Pramipexole Di-Amide
Nombre IUPAC N-[(6S)-6-(propanoilamino)-4,5,6,7-tetrahidro-1,3-benzotiazol-2-il]propanamida
SMILES CCC(=O)N[C@H]1CCc2nc(NC(=O)CC)sc2C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S)-4,5,6,7-Tetrahydro-N2,N6-propionyl-2,6-benzothiazolediamine
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C13H19N3O2S/c1-3-11(17)14-8-5-6-9-10(7-8)19-13(15-9)16-12(18)4-2/h8H,3-7H2,1-2H3,(H,14,17)(H,15,16,18)/t8-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 281.1198