Learn More
(S)-4-[4-(Oxiranilmetoxi)-1,2,5-tiadiazol-3-il-morfolina, TRC
Código de producto. 30418752
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
250 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30418752 250 mg
30420476 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30418752 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCO847080250MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 69500-53-4
Fórmula molecular C9 H13 N3 O3 S
Peso molecular (g/mol) 243.28
Nombre IUPAC 4-[4-[[(2S)-oxiran-2-il]metaxi]-1,2,5-tiadiazol-3-il]morfolina
SMILES C(Oc1nsnc1N2CCOCC2)[C@@H]3CO3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S)-4-[4-(Oxiranylmethoxy)-1,2,5-thiadiazol-3-yl]morpholine
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C9H13N3O3S/c1-3-13-4-2-12(1)8-9(11-16-10-8)15-6-7-5-14-7/h7H,1-6H2/t7-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 243.0678