Learn More
(S)-4-(4-Hidrazinobenzil)-2-oxazolidona clorhidrato, TRC
Código de producto. 30396243
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30396243 5 mg -
30390985 25 mg 25 miligramos
30396549 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30396243 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH7164955MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 139264-57-6
Fórmula molecular C10H13N3O2
Peso molecular (g/mol) 243.69
Sinónimo (S)-4-(4-Hydrazinobenzyl)-1,3-oxazolidin-2-one Hydrochloride, (S)-4-[(4-Hydrazinophenyl)methyl]-2-oxazolidinone, (4S)-4-[(4-Hydrazinylphenyl)methyl]-2-oxazolidinone Hydrochloride
Nombre IUPAC (4S)-4-[(4-hidrazilinfenil)metil]-1,3-oxazolidina-2-una; Cloruro
SMILES Cl.NNc1ccc(C[C@H]2COC(=O)N2)cc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S)-4-(4-Hydrazinobenzyl)-2-oxazolidinone Hydrochloride
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H13N3O2.ClH/c11-13-8-3-1-7(2-4-8)5-9-6-15-10(14)12-9;/h1-4,9,13H,5-6,11H2,(H,12,14);1H/t9-;/m0./s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 243.0775