Learn More
(S)-4-(4-Aminobencil)-2-oxazolidinona, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15472438
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15472438 1 g 1 g
15482438 5 g 5 g
15492438 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15472438 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H56017.03
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
La (S)-4-(4-aminobencil)-2-(1H)-oxazolidinona es un intermedio del zolmitriptán (sc-220415) que actúa como un nuevo inhibidor de la enzima P-450 aromatasa del citocromo.
Solubilidad
Soluble en dimetilsulfóxido y metanol.
Notas
Almacenar a – 20 °C. Incompatible con agentes oxidantes. Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 152305-23-2
Fórmula molecular C10H12N2O2
Peso molecular (g/mol) 192.218
Número MDL MFCD03411476
Clave InChI WNAVSKJKDPLWBD-VIFPVBQESA-N
Sinónimo s-4-4-aminobenzyl oxazolidin-2-one, s-4-4-aminobenzyl-2-oxazolidinone, s-4-4-aminobenzyl-2 1h-oxazolidinone, s-4-4-aminobenzyl-1,3-oxazolidin-2-one, s-4-4-amino-benzyl-oxazolidine-2-one, 4s-4-4-aminophenyl methyl-1,3-oxazolidin-2-one, 2-oxazolidinone, 4-4-aminophenyl methyl-, 4s, s-4-4-aminobenzyl-1,3-oxozolidin-2-one, 4s-4-4-aminophenyl methyl-2-oxazolidinone, s-4-4'-aminobenzyl-1,3-oxazolidin-2-one
PubChem CID 7099156
Nombre IUPAC (4S)-4-[(4-aminofenil)metil]-1,3-oxazolidin-2-ona
SMILES C1C(NC(=O)O1)CC2=CC=C(C=C2)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S)-4-(4-Aminobenzyl)-2-oxazolidinone
Punto de fusión 107°C to 111°C
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Soluble in dimethyl sulfoxide and methanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 192.22
Porcentaje de pureza 97%