Learn More
(S)-4-(4-(5-(Aminometil)-2-oxoxazolidina-3-il)fenil)morfolina 3-una, TRC
Código de producto. 30136810
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30136810 100 mg 100 miligramos
30132688 10 mg 10 miligramos
30010803 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30136810 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA576955100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 446292-10-0
Fórmula molecular C14 H17 N3 O4
Peso molecular (g/mol) 291.3
Sinónimo 3-Morpholinone, 4-[4-[(5S)-5-(aminomethyl)-2-oxo-3-oxazolidinyl]phenyl]- (9CI, ACI), 4-[4-[(5S)-5-(Aminomethyl)-2-oxo-3-oxazolidinyl]phenyl]-3-morpholinone (ACI), (S)-4-[4-(5-Aminomethyl-2-oxooxazolidin-3-yl)phenyl]morpholin-3-one, 4-[4-((S)-5-[Aminomethyl]-2-oxooxazolidin-3-yl)phenyl]morpholine-3-one, 4-[4-[(5S)-5-(Aminomethyl)-2-oxo-1,3-oxazolidin-3-yl]phenyl]-morpholin-3-one, 4-[4-[(5S)-5-(Aminomethyl)-2-oxo-1,3-oxazolidin-3-yl]phenyl]morpholin-3-one
Nombre IUPAC 4-[4-[(5S)-5-(aminometil)-2-oxo-1,3-oxazolidina-3-il]fenil]morfolina 3-una
SMILES C1=C(C=CC(=C1)N2C[C@H](CN)OC2=O)N3CCOCC3=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-[4-[(5S)-5-(Aminomethyl)-2-oxo-3-oxazolidinyl]phenyl]-3-morpholinone (Rivaroxaban)
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C14H17N3O4/c15-7-12-8-17(14(19)21-12)11-3-1-10(2-4-11)16-5-6-20-9-13(16)18/h1-4,12H,5-9,15H2/t12-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 291.1219