Learn More
Ácido (S)-4-((3-cloro-4-metoxibencil)amino)-2-(2-(hidroximetil)pirrolidin-1-il)pirimidina-5-carboxílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (S)-4-((3-Chloro-4-methoxybenzyl)amino)-2-(2-(hydroxymethyl)pyrrolidin-1-yl)pyrimidine-5-carboxylic Acid |
| CAS | 330785-84-7 |
| Fórmula molecular | C18H21ClN4O4 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | Avanafil Impurity 35 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H21ClN4O4/c1-27-15-5-4-11(7-14(15)19)8-20-16-13(17(25)26)9-21-18(22-16)23-6-2-3-12(23)10-24/h4-5,7,9,12,24H,2-3,6,8,10H2,1H3,(H,25,26)(H,20,21,22)/t12-/m0/s1 |
| SMILES | COC1=C(C=C(C=C1)CN=C2C(=CN=C(N2)N3CCC[C@H]3CO)C(=O)O)Cl |
| Nombre IUPAC | Ácido 6-[(3-cloro-4-metoxifenil)metilimino]-2-[(2S)-2-(hidroximetil)pirrolidin-1-il]-1H-pirimidina-5-carboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 392.84 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 392.1251 |