Learn More
(S)-4,11-Dietil-4-hidroxi-1H-pirano[3',4':6,7]indolizino[1,2-b]quinolina-3,14(4H,12H)-diona (7-etil-20(S)-camptotecina), Mikromol™
Código de producto. 30052086
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
Product Code. Cantidad Unit Size
30052086 25 mg 25 miligramos
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30052086 Supplier Mikromol Supplier No. MM1157.050025
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
(S)-4,11-Dietil-4-hidroxi-1H-pirano[3',4':6,7]indolizino[1,2-b]quinolina-3,14(4H,12H)-diona (7-Etil-20(S)-camptotecina)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material 7-Ethyl-20(S)-camptothecin
CAS 78287-27-1
Nombres de analitos o componentes 7-Ethyl-20(S)-camptothecin
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C22 H20 N2 O4
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo 1H-Pyrano[3',4':6,7]indolizino[1,2-b]quinoline-3,14(4H,12H)-dione, 4,11-diethyl-4-hydroxy-, (4S)-, 1H-Pyrano[3',4':6,7]indolizino[1,2-b]quinoline-3,14(4H,12H)-dione, 4,11-diethyl-4-hydroxy-, (S)-, 7-Ethyl-20(S)-camptothecin, 7-Ethylcamptothecin, SN 22, Irinotecan Related Compound E, Irinotecan Hydrochloride Trihydrate Impurity F, Irinotecan Impurity F
Fórmula InChI InChI=1S/C22H20N2O4/c1-3-12-13-7-5-6-8-17(13)23-19-14(12)10-24-18(19)9-16-15(20(24)25)11-28-21(26)22(16,27)4-2/h5-9,27H,3-4,10-11H2,1-2H3/t22-/m0/s1
SMILES CCc1c2CN3C(=O)C4=C(C=C3c2nc5ccccc15)[C@@](O)(CC)C(=O)OC4
Nombre IUPAC (4S)-4,11-Dietil-4-hidroxi-1H-pirano[3',4':6,7]indolizino[1,2-b]quinolina-3,14(4H,12H)-diona
Peso molecular (g/mol) 376.41
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 376,1423 g/mol