Learn More
(S)-4-(1-Isopropil)-3-(1-oxobutilo)-2-oxazolidinona, TRC
Código de producto. 30407540
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30407540 500 mg 500 miligramos
30397806 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30407540 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI872835500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 80697-93-4
Fórmula molecular C10 H17 N O3
Peso molecular (g/mol) 199.25
Nombre IUPAC (4S)-3-butanoil-4-propano-2-il-1,3-oxazolidina-2-one
SMILES CCCC(=O)N1[C@H](COC1=O)C(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S)-4-(1-Isopropyl)-3-(1-oxobutyl)-2-oxazolidinone
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H17NO3/c1-4-5-9(12)11-8(7(2)3)6-14-10(11)13/h7-8H,4-6H2,1-3H3/t8-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 199.1208