Learn More
S 3304, MedChemExpress
Código de producto. 16496797
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16496797 5 mg 5 miligramos
16491069 1 mg 1 miligramo
16472946 25 mg 25 miligramos
16464098 10 mg 10 miligramos
16440457 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16496797 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY106992
MedChemExpress S 3304 is a novel matrix metalloproteinases (MMP) inhibitor specific for MMP-2 and MMP-9.
S 3304 is a novel matrix metalloproteinases (MMP) inhibitor specific for MMP-2 and MMP-9.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material S 3304
CAS 203640-27-1
Color Brownish Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C24H20N2O4S2
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 83.3 mg/mL (179.31 mM)
SMILES O=S(N[C@@H](C(O)=O)CC1=CNC2=C1C=CC=C2)(C3=CC=C(C#CC4=CC=C(C)C=C4)S3)=O
Peso molecular (g/mol) 464.56
Formula Weight (peso de la fórmula) 464.56
Porcentaje de pureza 98.56%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease