Learn More
(S)-3-((R)-5-(4-Fluorofenil)-5-hidroxipentanoil)-4-feniloloxazolidina-2-one, TRC
Código de producto. 30402916
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30402916 10 mg
30399273 50 mg
30390491 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30402916 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF59771510MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 528565-93-7
Fórmula molecular C20H20FNO4
Peso molecular (g/mol) 357.38
Sinónimo (4S)-3-[(5R)-5-(4-Fluorophenyl)-5-hydroxy-1-oxopentyl]-4-phenyl-2-oxazolidinone
Nombre IUPAC (4S)-3-[(5R)-5-(4-fluorofenil)-5-hidroxipentanoil]-4-fenil-1,3-oxazolidina-2-one
SMILES O[C@H](CCCC(=O)N1[C@H](COC1=O)c2ccccc2)c3ccc(F)cc3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S)-3-((R)-5-(4-Fluorophenyl)-5-hydroxypentanoyl)-4-phenyloxazolidin-2-one
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C20H20FNO4/c21-16-11-9-15(10-12-16)18(23)7-4-8-19(24)22-17(13-26-20(22)25)14-5-2-1-3-6-14/h1-3,5-6,9-12,17-18,23H,4,7-8,13H2/t17-,18-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 357.1376