Learn More
Clorhidrato de (S)-3-fenil-beta-alanina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (S)-3-Phenyl-beta-alanine Hydrochloride |
| CAS | 83649-47-2 |
| Fórmula molecular | C9 H11 N O2 . Cl H |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | Benzenepropanoic acid','β-amino-','hydrochloride (1:1)','(βS)-, Benzenepropanoic acid','β-amino-','hydrochloride','(S)-, Benzenepropanoic acid','β-amino-','hydrochloride','(βS)- (9CI), (+)-(3S)-3-Amino-3-phenylpropionic acid hydrochloride, (-)-3-Amino-3-phenylpropanoic acid hydrochloride, (S)-(-)-3-Amino-3-phenylpropionic acid hydrochloride, (S)-3-Amino-3-phenylpropanoic acid hydrochloride, (S)-3-Amino-3-phenylpropionic acid hydrochloride, (S)-3-Phenyl-β-alanine hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H11NO2.ClH/c10-8(6-9(11)12)7-4-2-1-3-5-7;/h1-5,8H,6,10H2,(H,11,12);1H/t8-;/m0./s1 |
| SMILES | Cl.N[C@@H](CC(=O)O)c1ccccc1 |
| Nombre IUPAC | ácido (3S)-3-amino-3-fenilpropanoico; clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 201.65 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 201.0557 |