Learn More
Clorhidrato de (S)-3-metilmorfolina, 97 %, Acros Organics™
Código de producto. 15595926 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15595926 1 g 1 g
15505936 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15595926 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 456820010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 1022094-03-6
Fórmula molecular C5H11NO·ClH
Peso molecular (g/mol) 137.61
Clave InChI MSOCQCWIEBVSLF-JEDNCBNOSA-N
Sinónimo s-3-methylmorpholine hydrochloride, s-3-methylmorpholine hcl, 3s-3-methylmorpholine hydrochloride, s-3-methyl-morpholine hydrochloride, s-3-methyl morpholine hydrochloride, c5h11no.clh, s-3-methylmorpholinehydrochloride, s-3-methylmorpholin hydrochloride, 3s-3-methylmorpholine-hydrogen chloride 1/1
PubChem CID 53486469
Nombre IUPAC (3S)-3-metilmorfolina; clorhidrato
SMILES CC1COCCN1.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S)-3-Methylmorpholine hydrochloride
Punto de fusión 121.0°C to 124.0°C
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 96.0 to max. 104% min. (Argentometry)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 137.61
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • (S)-3-Methylmorpholine hydrochloride, 97%
Signalwort
  • Atención
Gefahrenkategorie
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Sicherheitshinweis
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.