Learn More
Ácido (S)-3-metilheptanoico-d3, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (S)-3-Methylheptanoic Acid-d3 |
| CAS | 1329647-33-7 |
| Fórmula molecular | C8H13D3O2 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | (S)-(-)-3-Methylheptanoic Acid-d3, (S)-3-Methyl-heptanoic Acid-d3 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H16O2/c1-3-4-5-7(2)6-8(9)10/h7H,3-6H2,1-2H3,(H,9,10)/t7-/m0/s1/i2D3 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])[C@@H](CCCC)CC(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido (3S)-3-(trideuteriometil)heptanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 147.23 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 147.1339 |